Learn More
Calcium hypochlorite, tech., granular, 65% available chlorine, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10195310
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-54-3
Formula molecolare CaCl2O2
Molecular Weight (g/mol) 142.98
Numero MDL MFCD00010900
InChI Key ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
IUPAC Name calcium;dihypochlorite
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Calcium hypochlorite
Punto di fusione 100°C
Nota nome tech.
Colore Green or White
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Forma fisica Granular Solid or Granules
Quantità 100 g
Formula lineare Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Indice di Merck 15,1676
Informazioni di solubilità Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Peso formulazione 142.98
Percent Purity ≥65% (available Cl)
Grado Caratteristiche
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Calcium hypochlorite
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • EUH031-A contatto con acidi libera gas tossici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.