Learn More
Cadmium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
71.60€ - 241.00€
Identificatori chimici
CAS | 7790-84-3 |
---|---|
Formula molecolare | CdH2O5S |
Molecular Weight (g/mol) | 226.49 |
Numero MDL | 2253000 |
InChI Key | VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | cadmium(2+) hydrate sulfate |
SMILES | O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Descrizione
Identificatori chimici
7790-84-3 | |
226.49 | |
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L | |
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O |
CdH2O5S | |
2253000 | |
cadmium(2+) hydrate sulfate |
Specifica
41°C | |
White | |
Solid | |
2253000 | |
O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
226.49 | |
Recipiente per polveri in plastica |
7790-84-3 | |
4.5 to 6.0 | |
CdH2O5S | |
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+) hydrate sulfate | |
769.51g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Cadmio solfato
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- H330-Letale se inalato.
- H301-Tossico se ingerito.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.