Learn More
Cadmium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10610331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 7790-84-3
Formula molecolare CdH2O5S
Molecular Weight (g/mol) 226.49
Numero MDL 2253000
InChI Key VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name cadmium(2+) hydrate sulfate
SMILES O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Punto di fusione 41°C
Colore White
pH 4.5 to 6.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 769.51g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium sulfate, 8/3-hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H330-Letale se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.