Learn More
Cadmium bromide tetrahydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13464-92-1 | Br2Cd·4H2O | 344.28 g/mol
36.30€ - 296.00€
Identificatori chimici
CAS | 13464-92-1 |
---|---|
Formula molecolare | Br2Cd·4H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 344.28 |
InChI Key | PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent |
PubChem CID | 3084147 |
IUPAC Name | cadmium(2+);dibromide;tetrahydrate |
SMILES | O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15219896
|
Thermo Scientific Acros
453870250 |
25 g |
36.30€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15229896
|
Thermo Scientific Acros
453871000 |
100 g |
107.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15239896
|
Thermo Scientific Acros
453875000 |
500 g |
296.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
13464-92-1 | |
344.28 | |
cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent | |
cadmium(2+);dibromide;tetrahydrate |
Br2Cd·4H2O | |
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L | |
3084147 | |
O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] |
Specifica
Cadmium bromide tetrahydrate | |
97.5% min | |
cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent | |
PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L | |
cadmium(2+);dibromide;tetrahydrate | |
3084147 | |
98% |
13464-92-1 | |
Br2Cd·4H2O | |
Solubility in water: soluble. | |
O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2] | |
344.28 | |
344.28 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
GHS Signal Word: Warning
- Cadmium bromide, tetrahydrate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.