Learn More
Cadmium bromide tetrahydrate, 98%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15239896
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
CAS: 13464-92-1 | Br2Cd·4H2O | 344.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13464-92-1
Formula molecolare Br2Cd·4H2O
Molecular Weight (g/mol) 344.28
InChI Key PANYFCXNZSEXSU-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo cadmium dibromide, tetrahydrate, acmc-20alji, ksc497c4n, cadmium ii ; bromide tetrahydrate, cadmium 2+ dibromide tetrahydrate, cadmium 2+ ion tetrahydrate dibromide, cadmium bromide, tetrahydrate, reagent
PubChem CID 3084147
IUPAC Name cadmium(2+);dibromide;tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Cd+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium bromide tetrahydrate
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 344.28
Percent Purity 98%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cadmium bromide, tetrahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.