Learn More
BUCHI Drying Flasks for Rotary Evaporators
Special shaped flasks for powder drying
190.00€ - 298.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE |
---|---|
Tipo | Fiasca per essiccazione polveri |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Evaporatore rotante |
Material (Coating) | Plastica e vetro |
Lato giunto rastremato standard | 29.2/32 |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lato giunto rastremato standard | Rastremazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lato giunto rastremato standard | Rastremazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10446761
|
BUCHI
000452 |
500 ml | 29.2/32 | 29.2/32 |
190.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12034592
|
BUCHI
000454 |
2000 ml | 29.2/32 | 29.2/32 |
298.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10729782
|
BUCHI
000453 |
1000 ml | 29.2/32 | 29.2/32 |
195.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Da utilizzare con Rotavapor™ R 3 e R-210/R-215
- Disponibili in più formati con differenti giunti standard
Specifica
CE | |
Evaporatore rotante | |
29.2/32 | |
60 °C |
Fiasca per essiccazione polveri | |
Plastica e vetro | |
29.2/32 |