Learn More
BUCHI Drying Flasks for Rotary Evaporators
Special shaped flasks for powder drying
Marca: BUCHI 000453
187.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Da utilizzare con Rotavapor™ R 3 e R-210/R-215
- Disponibili in più formati con differenti giunti standard
Specifica
CE | |
Fiasca per essiccazione polveri | |
Plastica e vetro | |
29.2/32 | |
1000 ml |
Vetro standard | |
Evaporatore rotante | |
29.2/32 | |
60 °C |