Learn More
BTG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | BTG4 |
---|---|
Concentrazione | 0.22 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16890055
|
Proteintech
20514-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16880055
|
Proteintech
20514-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Shows marked antiproliferative activity, being able to induce G(1) arrest.Specifica
BTG4 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O70552, Q9NY30 | |
315650, 54766, 56057 | |
BTG4 Fusion Protein Ag14339 | |
Primary | |
-20°C | |
BTG4 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
B cell translocation gene 4, BTG family member 4, BTG4, PC3B, Protein BTG4, Protein PC3b | |
Btg4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |