Learn More
BTG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 20514-1-AP-150UL
Codice prodotto. 16880055
  • 410.00€ / 150µL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Shows marked antiproliferative activity, being able to induce G(1) arrest.
Specifica
Specifica
BTG4
Polyclonal
Unconjugated
BTG4
B cell translocation gene 4, BTG family member 4, BTG4, PC3B, Protein BTG4, Protein PC3b
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
315650, 54766, 56057
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O70552, Q9NY30
Btg4
BTG4 Fusion Protein Ag14339
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Titolo del prodotto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis