Learn More
Bromine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M Br2, Honeywell Fluka™
for 1L standard solution, 0.05 M Br2
94.61€ - 380.19€
Identificatori chimici
CAS | 7726-95-6 |
---|---|
Formula molecolare | Br |
Molecular Weight (g/mol) | 79.91 |
InChI Key | CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M |
Sinonimo | bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish |
PubChem CID | 24408 |
ChEBI | CHEBI:29224 |
IUPAC Name | molecular bromine |
SMILES | [Br-] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15655190
|
Honeywell-Fluka
38040-1EA |
1 Pc. |
94.61€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15665190
|
Honeywell-Fluka
38040-6X1EA |
6 x 1 Ea. | N/A | ||||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
7726-95-6 | |
79.91 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
CHEBI:29224 | |
[Br-] |
Br | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
24408 | |
molecular bromine |
Specifica
Bromine concentrate | |
Br | |
NONH for all modes of transport | |
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M | |
molecular bromine | |
24408 | |
159.81g/mol |
7726-95-6 | |
MFCD00010896 | |
bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish | |
[Br-] | |
79.91 | |
CHEBI:29224 | |
1.307g/mL at 25°C |
Sicurezza e movimentazione
P201-P305 + P351 + P338-P308 + P313
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Bromine concentrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: potassium bromate, Potassium bromide