Learn More
Bromine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M Br2, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15665190 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
for 1L standard solution, 0.05 M Br2
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7726-95-6, 7758-01-2, 7758-01-2
Formula molecolare Br
Molecular Weight (g/mol) 79.91
InChI Key CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
IUPAC Name molecular bromine
SMILES [Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Bromine concentrate
Nota nome For 1L standard solution, 0.05 M Br2
CAS min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS max % ≤90.0000%, ≤30.0000%
Forma fisica Concentrate
Quantità 6 x 1 Ea.
Formula lineare BaCl2
Numero MDL MFCD00003445
Imballaggio Ampoule
Densità 1.307 g/mL at 25 °C(lit.)