Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per tappi di fiale
Labels for vial tops
69.35€ - 99.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL |
---|---|
Descrizione | Montaggio a superficie |
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Finitura | Opaco |
Formato | Label |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Diametro (sistema imperiale) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Diametro (sistema imperiale) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10151342
|
Brady™
011210 |
Round | 0.5 in. | Yellow | N/A | ||||
10742223
|
Brady™
011211 |
Rectangle with Rounded Corners | 0.3 in. | Bianco | N/A | ||||
10763293
|
Brady™
062252 |
Round | 0.375 in. | Yellow | N/A | ||||
12877258
|
Brady™
062273 |
Round | 0.375 in. | Bianco | N/A | ||||
10520183
|
Brady™
062274 |
Round | 0.5 in. | White | N/A | ||||
Descrizione
Labels for vial tops
- Etichette robuste, resistenti ad agenti chimici e solventi; l'inchiostro non macchia né sbiadisce e il testo resta nitido e leggibile
- Le etichette stampabili consentono di inserire più informazioni su legende di qualsiasi tipo
- Scelta del materiale adattabile ai diversi ambienti, dall'azoto liquido all'autoclave
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL | |
Acrylic, Permanent | |
Label | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label | |
500/Pk. | |
-196°C to +90°C |
Montaggio a superficie | |
Opaco | |
Nylon Cloth | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
-320-194°F |