Learn More
Brady™ ed etichette per stampante portatile a trasferimento termico TLS-PC Link™ per tappi di fiale
Labels for vial tops
Marca: Brady™ 011210
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Labels for vial tops
- Durable, chemical- and solvent-resistant labels; ink will not smear or fade, and the text stays crisp and readable
- Printable labels allow more information to fit on any size legend
- Choice of materials suitable for different environments from liquid nitrogen to autoclaves
Order Info
Etichette disponibili in altri materiali e formati; contattare il rappresentante del Servizio Clienti per informazioni sugli ordini.
Specifica
Senza alogeni (DIN VDE 0472/parti 815), UL | |
Acrylic, Permanent | |
Opaco | |
Nylon Cloth | |
Laboratory identification, vial, vial top | |
500/Pk. | |
-320-194°F | |
0.5 in. |
Montaggio a superficie | |
Yellow | |
Label | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Label | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
Round | |
-196°C to +90°C | |
12.7 mm |