Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges
Ribbon and label materials in one cartridge
63.90€ - 98.74€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Spessore (sistema imperiale) Prezzo Quantità e disponibilità  
12662976
Vedere i documenti
Brady™
143233
Black 1 x 0.5 in. 0.0028 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12622996
Vedere i documenti
Brady™
143308
White 22.86 x 22.86 mm 0.0036 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15733332
Vedere i documenti
Brady™
143327
White 1.25 x 0.25 in. (W x H) 0.0032 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15591454
Vedere i documenti
Brady™
143341
Black 13 mm 0.0065 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12724049
Vedere i documenti
Brady™
143347
Yellow 13 mm dia. 0.0065 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Install or remove ribbon and label material in one easy step. Top-loading cartridge snaps into place for quick changes. Locking mechanism prevents labels from retracting into cartridge. For use with BMP™51, BMP™53 printers. Won't fade, smear, or fall off, so there is only need to label items once.
FreezerBondz™ Polyester
  • Can be applied to frosted, frozen, or room temperature vials and tubes without needing to overlap itself
  • Extremely thin for fitting in snug racks and centrifuges
  • Can be stored in liquid nitrogen or freezers and lasts in autoclaves and hot water baths
  • Roll of 180: 3.2W x 0.6cmH (1.25 x .25 in.)
  • Roll of 240: 1.3W x 1.3cmH (0.5 x 1.5 in.)
  • Color: Black on White
Nylon Cloth
  • Nylon cloth material with thick construction for easy handling, but highly conformable
  • Can be used on polypropylene in liquid nitrogen or freezer temperatures and lasts in autoclaves
  • Size: 1.3cm (0.5 in.)
  • Color: Black on Orange
Tamper-Resistant Vinyl
  • White vinyl material with matte finish and permanent adhesive
  • Tamper evident material fractures to show signs of product tampering and prevent one-piece label removal
  • Use caution when removing from liner as material is fragile
  • Used for rating and serial plates
  • Size: 1.3W x 2.5cmH (0.5 x 1 in.)
  • Color: Black on White
High Performance Polyester
  • Polyester label with moderate chemical resistance
  • Resists short term xylene exposure, DMSO, and ethanol
  • Can be used for basic slide identification
  • Size: 2.3W x 2.3cmH (0.90 x 0.90 in.)
  • Color: Black on White/Semiclear
Specifica
Specifica
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer