Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges
Ribbon and label materials in one cartridge
Marca:  Brady™ 143347
Codice prodotto. 12724049
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Matte white polyamide coated nylon cloth material has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
  • Recommended for indoor use
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifica
Specifica
Yellow
Tela di nylon
0.165 mm
13 mm
0.5 in. Dia
Non-sterile
Matte White
80 lb./in.
-40°C to +90°C
Wiremarking and general labeling applications
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
0.0065 in.
0.5 in.
13 mm dia.
Permanent
BMP51/53 Labelmaker Labels
Round
-40 to 194°F
UL, CSA, DIN VDE 0472 Part 815, ASTM D
1 Ea.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges > Nylon cloth; Diameter: 1.27cm; Black on yellow