Learn More
Bohlender™ BOLA™ Measuring Cylinders
Translucent measuring cylinders with hexagonal base to prevent rolling.
473.00€ - 981.00€
Specifica
Materiale PTFE
Forma Cylinder
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Diameter (Metric) Inside Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduazioni Diameter (Metric) Inside Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17186924
Vedere i documenti
Bohlender™
A164-12
50 mL 1 mL 24 mm 172 mm
473.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-10-2025
Aggiungi al carrello
17196924
Vedere i documenti
Bohlender™
A164-16
100 mL 2 mL 30 mm 202 mm
620.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-10-2025
Aggiungi al carrello
17106934
Vedere i documenti
Bohlender™
A164-20
250 mL 2.5 mL 40 mm 268 mm
868.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 06-10-2025
Aggiungi al carrello
17116934
Vedere i documenti
Bohlender™
A164-30
500 mL 5 mL 53 mm 308 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Translucent and non-porous
  • Design based on ISO 4788
  • With graduation (uncalibrated), spout and reinforcing ring
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
  • Hexagonal base prevents the cylinder from rolling
  • Permanent, recessed graduation
Specifica
Specifica
PTFE
Cylinder