Learn More
Bohlender™ BOLA™ Measuring Cylinders
Translucent measuring cylinders with hexagonal base to prevent rolling.
Marca:  Bohlender™ A164-30
Codice prodotto. 17116934
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Translucent and non-porous
  • Design based on ISO 4788
  • With graduation (uncalibrated), spout and reinforcing ring
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
  • Hexagonal base prevents the cylinder from rolling
  • Permanent, recessed graduation
Specifica
Specifica
500 mL
5 mL
Cylinder
2.1 in.
308 mm
PTFE
17 oz.
53 mm
12.1 in.