Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions. Delivered with individual USP conformity certificate.
58.05€ - 118.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP |
---|---|
Colore | Transparent |
Materiale | Glass |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15326137
|
BRAND™
956968 |
5 mL |
58.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15402403
|
BRAND™
956977 |
25 mL |
58.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15264998
|
BRAND™
956978 |
50 mL |
59.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15422423
|
BRAND™
956980 |
200 mL |
63.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15192813
|
BRAND™
956982 |
500 mL |
68.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15472423
|
BRAND™
956983 |
1000 mL |
94.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15492423
|
BRAND™
956984 |
2000 mL |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Includes with glass stopper with dripping tip
- Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
- Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
- Available in transparent and amber colors
- Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
USP | |
Transparent | |
Glass | |
A |