Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate
Indispensable for preparing dilutions and standard solutions. Delivered with individual USP conformity certificate.
Marca:  BRAND™ 956980
51.17 EUR valido fino al 2025-10-26
Usa il codice promo "24136" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15422423
  • 63.10€ / Pezzo
Focus on Agri-Science Testing
Usa il codice promozionale 24136 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 13-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes with glass stopper with dripping tip
  • Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
  • Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
  • Available in transparent and amber colors
  • Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
USP
200 mL
A
Transparent
Glass
NS 14/23