Learn More
Bismuth 2-ethylhexanoate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67874-71-9 | C24H48BiO6 | 641.622 g/mol
41.91€ - 482.40€
Identificatori chimici
CAS | 67874-71-9 |
---|---|
Formula molecolare | C24H48BiO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 641.622 |
Numero MDL | MFCD00043803 |
InChI Key | MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-Ethylhexanoic acid bismuth salt |
PubChem CID | 131857451 |
IUPAC Name | bismuth;2-ethylhexanoic acid |
SMILES | CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11354237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.06 |
5 g |
41.91€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11374237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.14 |
25 g |
147.74€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11364237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036710.22 |
100 g |
482.40€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
67874-71-9 | |
641.622 | |
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N | |
131857451 | |
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] |
C24H48BiO6 | |
MFCD00043803 | |
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt | |
bismuth;2-ethylhexanoic acid |
Specifica
Bismuth 2-ethylhexanoate | |
C24H48BiO6 | |
2-Ethylhexanoic acid bismuth salt | |
MWXWNYHYPMRCHN-UHFFFAOYSA-N | |
bismuth;2-ethylhexanoic acid | |
131857451 | |
Viscous Liquid |
67874-71-9 | |
MFCD00043803 | |
Not miscible with water. | |
CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.CCCCC(CC)C(=O)O.[Bi] | |
641.622 | |
638.61 |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H361
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H361d
missing translation for 'einecsNumber' : 267-499-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Bismuth 2-ethylhexanoate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.