Learn More
Bismuth 2-ethylhexanoate, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Bismuth 2-ethylhexanoate is used as an industrial lubricant and dessicant. It is also used for synthesizing of urethane foam, urethane coating and other urethane products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Bismuth 2-ethylhexanoate |
Quantità | 100 g |
Informazioni di solubilità | Not miscible with water. |
Peso formulazione | 638.61 |
Forma fisica | Viscous Liquid |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z04K016 | Certificato di analisi | 06/12/2024 | 036710.06,036710.14,036710.22 |
Y20K011 | Certificato di analisi | 26/11/2024 | 036710.06,036710.14,036710.22 |
R31I008 | Certificato di analisi | 07/06/2022 | 036710.06,036710.14,036710.22 |
Q04I020 | Certificato di analisi | 22/04/2022 | 036710.06,036710.14,036710.22 |
P29I025 | Certificato di analisi | 14/04/2022 | 036710.06,036710.14,036710.22 |
Sicurezza e movimentazione
- Bismuth 2-ethylhexanoate
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Bismuth 2-ethylhexanoate