Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Invasion
GREENER_CHOICE
Analyze endothelial cell invasion using fluorescence detection in a simplified and reproducible manner
579.94€ - 2663.09€
Specifica
Dimensione del poro 3 μm
Tipo Membrane
Da utilizzare con (applicazione) Endothelial Cell Invasion
No. of Wells 24
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11543540
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Corning™
354142
5/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10290862
Vedere i documenti
Corning™
354141
1/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
Corning BioCoat HTS Caco-2 Assay System, PET Membrane Contains specially formulated serum-free medium, culture supplements, sodium butyrate, and the Corning BioCoat Fibrillar Collagen 24-well insert system
Specifica
Specifica
3 μm
Membrane
Endothelial Cell Invasion
24