Learn More
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Invasion
Analyze endothelial cell invasion using fluorescence detection in a simplified and reproducible manner
Marca:  Corning™ 354141
Codice prodotto. 10290862
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
HTS insert plates are arrays of individual cell culture inserts connected by a rigid, robotics-friendly holder. This single-unit design makes insert plates ideal for running automated, high throughput drug transport (Caco-2 cells) cell toxicity studies or cell migration and invasion studies.
Corning BioCoat HTS Caco-2 Assay System, PET Membrane Contains specially formulated serum-free medium, culture supplements, sodium butyrate, and the Corning BioCoat Fibrillar Collagen 24-well insert system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3 μm
Endothelial Cell Invasion
24
Membrane
1/Pk.