Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Disposable Overboots
Lightweight sterile overboots with an elasticated opening provides secure, fitted personal protection. Available in regular or long length sizes.
370.00€ - 477.00€
Specifica
Size | Universal |
---|---|
Materiale | CleanTough™ |
Latex Free | Yes |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12342289
|
Ansell
S-BDOB |
Standard Length | N/A | ||||||
15268298
|
Ansell
S-BDOB |
Standard Length |
410.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
30040327
|
Ansell
S-BDOB-L |
Long Length |
477.00€
75 paia |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Lightweight low-linting CleanTough™ fabric: Fewer contamination risks
- Elasticated opening: A more secure, more comfortable fit
- Slip-resistant sole and easy tie fastenings: Secure fit, for safer use
Specifica
Universal | |
Yes | |
Single-use | |
Ties | |
Bound Seams, Single Needle Stitching | |
Bound | |
Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical | |
One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs) | |
Controlled Environments Shoe Covers |
CleanTough™ | |
White | |
Sterile | |
Slip-resistant | |
White | |
White | |
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5 | |
Liquid, Dry Particulates, Splash | |
Class 10 (ISO 4) |
N/A