Learn More
Ansell BioClean-D™ Sterile Disposable Overboots
Lightweight sterile overboots with an elasticated opening provides secure, fitted personal protection. Available in regular or long length sizes.
Marca:  Ansell S-BDOB
Codice prodotto. 12342289
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Lightweight low-linting CleanTough™ fabric: Fewer contamination risks
  • Elasticated opening: A more secure, more comfortable fit
  • Slip-resistant sole and easy tie fastenings: Secure fit, for safer use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Universal
Yes
Single-use
Ties
Bound Seams, Single Needle Stitching
Bound
White
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; Anti-static to EN1149-5* and low particulating
One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs)
Controlled Environments Shoe Covers
CleanTough™
White
Sterile
Slip-resistant
White
Standard Length
Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5
Liquid, Dry Particulates, Splash
Class 10 (ISO 4)
Certificati
Promozioni
Promozioni
N/A