Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Biochemical Identification System: Enterobacteriacae
Biochemical identification system for Enterobacteriaceae from foods and other environmental samples.
110.00€ - 167.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Identification of Enterobacteriaceae
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15987112
Vedere i documenti
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID-65CE
24 Tests Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15977112
Vedere i documenti
Novacyt - Microgen Bioproducts
MID-64CE
60 Tests Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Twelve-substrate biochemical identification system.
  • From a range of different technologies for the specific detection of Enterobacteriaceae from foods and other environmental samples.
  • From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
  • These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
  • The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Specifica
Specifica
Identification of Enterobacteriaceae