Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Biochemical Identification System: Enterobacteriacae
Biochemical identification system for Enterobacteriaceae from foods and other environmental samples.
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts MID-64CE
Codice prodotto. 15977112
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Twelve-substrate biochemical identification system.
  • From a range of different technologies for the specific detection of Enterobacteriaceae from foods and other environmental samples.
  • From a range of simple, reliable, bacterial identification systems for food, environmental, and industrial laboratories.
  • These tests will arm professionals with the necessary information to maximize the effectiveness of appropriate patient management.
  • The range is expanding quickly and will encompass the widest range of microbiological testing solutions.
Specifica
Specifica
AOAC-RI Approved
Identification of Enterobacteriaceae
60 Tests