Learn More
Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
87.95€ - 249.00€
Identificatori chimici
CAS 107-43-7
分子式 C5H11NO2
分子量 (g/mol) 117.148
MDL 编号 MFCD00012123
InChI 键 KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
同义词 betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC 名称 2-(trimethylazaniumyl)acetate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca 数量 包装 Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca 数量 包装 Prezzo Quantità e disponibilità  
15855428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific
J77507.AB
10 mL Plastic bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15865428
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific
J77507.AE
100 mL Plastic bottle
249.00€
100mL
Identificatori chimici
107-43-7
117.148
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
247
2-(trimethylazaniumyl)acetate
C5H11NO2
MFCD00012123
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
CHEBI:17750
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifica
Betaine
C5H11NO2
3537113
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
2-(trimethylazaniumyl)acetate
247
Molecular Biology, Ultrapure
107-43-7
MFCD00012123
betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
117.148
CHEBI:17750
Solution
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 203-490-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DS5900000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Store at -20°C