Learn More
Betaine, 5M Solution, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Codice prodotto. 15855428 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
100 mL
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
10mL
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-43-7
Formula molecolare C5H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 117.148
Numero MDL MFCD00012123
InChI Key KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsin
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC Name 2-(trimethylazaniumyl)acetate
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Betaine
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 10 mL
Beilstein 3537113
Grado Molecular Biology, Ultrapure
Forma fisica Solution