Learn More
Bel-Art™ Connettori a T SP Scienceware™
I connettori sono dotati di portagomma multipli per braccio che offrono un ulteriore contatto tra il raccordo e il tubo per una maggiore forza di presa
35.35€ - 50.25€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Materiale | Polipropilene |
Product Type | Connettore per tubi a T |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11714935
|
Bel-Art™
F19606-0000 |
9.5 mm |
50.25€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 09-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11704935
|
Bel-Art™
F19603-0000 |
Per tubo con diam. int. di 4.7 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Garantisce un collegamento saldo e sicuro tra le lunghezze dei tubi con lo stesso diametro interno (D.I.)
- In polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
- Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
Polipropilene | |
Connettore per tubi a T |