Learn More
Bel-Art™ Connettori a T SP Scienceware™
I connettori sono dotati di portagomma multipli per braccio che offrono un ulteriore contatto tra il raccordo e il tubo per una maggiore forza di presa
Marca: Bel-Art™ F19606-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Garantisce un collegamento saldo e sicuro tra le lunghezze dei tubi con lo stesso diametro interno (D.I.)
- In polipropilene resistente agli agenti chimici per l'uso con un'ampia gamma di liquidi o gas
- Grado FDA per il contatto diretto con alimenti, farmaci e cosmetici
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
FDA | |
Polipropilene | |
T | |
Connettore per tubi a T |
Sì | |
9.5 mm | |
Natural |