Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™ SP Scienceware™: Da 10 a 13 mm
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
42.30€ - 64.10€
Specifica
Product Type | Rack, provette per test |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Capacità | Tubes (10 to 13 mm) |
Materiale | Filo di acciaio rivestito in resina epossidica |
Forma | Rettangolare |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15550012
|
Bel Art™
F18750-0003 |
Arancione | 72 | N/A | |||||
15520012
|
Bel Art™
F18750-0000 |
Verde | 72 | N/A | |||||
15530012
|
Bel Art™
F18750-0001 |
Blu | 72 |
50.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15540012
|
Bel Art™
F18750-0002 |
Giallo | 72 | N/A | |||||
15560012
|
Bel Art™
F18753-0001 |
Blu | 108 |
54.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13462499
|
Bel Art™
F18751-0160 |
Blu | 60 |
51.77€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
13492499
|
Bel Art™
F18752-1150 |
Blu | 150 |
64.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12962550
|
Bel Art™
F18753-0000 |
Verde | 108 | N/A | |||||
Descrizione
- Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
- Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
- I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
- I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Rack, provette per test | |
Tubes (10 to 13 mm) | |
Rettangolare | |
13 mm |
Sì | |
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica | |
Non-sterile |