Learn More
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™ SP Scienceware™: Da 10 a 13 mm
I rack in filo d'acciaio resistenti agli agenti chimici (solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli) e alla corrosione sono rivestiti con resina epossidica polimerizzata a caldo
Marca: Bel Art™ F18750-0002
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Resistenza a temperature da -223°C (-369°F) a 121°C (250°F)
- Con fori quadrati, tre piani, un fondo a griglia scanalato e bordi rinforzati extra resistenti
- I rack arancioni possono essere utilizzati per l'avviso di rischio biologico, mentre quelli gialli per l'avviso di radioattività
- I rivestimenti epossidici sono inerti a solventi organici, sali, acidi deboli e alcali deboli
- Per conservare da 40 a 108 provette (cinque diametri diversi di provette)
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Rack, provette per test | |
Sì | |
Tubes (10 to 13 mm) | |
72 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
20.5 cm | |
11.3 cm | |
6.4 cm | |
13 mm |
6 x 12 | |
Giallo | |
Filo di acciaio rivestito in resina epossidica | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
8 x 4.4 x 2.5 in (20.5 x 11.3 x 6.4 cm) | |
8.07 in | |
4.45 in | |
2,51in. |
Titolo del prodotto
Bel Art™ Rack per provette in filo d'acciaio Poxygrid™ SP Scienceware™: Da 10 a 13 mm > Yellow; Holds 72 tubes of 10-13mm in 6 x 12 array; Overall 205 x 113 x 64mm