Learn More
Bel Art™ Rack multiprovetta SP Scienceware™ No-Wire™
Un unico rack in grado di contenere una combinazione di provette per centrifughe di dimensioni comuni.
51.80€ - 52.50€
Specifica
Product Type | Universal Multi Rack |
---|---|
Autoclavabile | Sì |
Colore | Bianco |
Materiale | Polipropilene |
Forma | Rettangolare |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11892693
|
Bel Art™
F18745-3011 |
Provette per centrifuga (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) |
52.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11802703
|
Bel Art™
F18745-3017 |
Provette per centrifuga (6 x 50 ml e 12 x 15 ml) |
51.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Per provette a fondo tondo e conico
- Polipropilene bianco
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
- Spedito piatto e facile da montare
Specifica
Universal Multi Rack | |
Bianco | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
Provette a fondo conico e sferico | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
104 mm |
Sì | |
Polipropilene | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
246 mm | |
64 mm |