Learn More
Bel Art™ Rack multiprovetta SP Scienceware™ No-Wire™
Un unico rack in grado di contenere una combinazione di provette per centrifughe di dimensioni comuni.
Marca: Bel Art™ F18745-3011
46.73 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Per provette a fondo tondo e conico
- Polipropilene bianco
- Autoclavabile a vapore a 121°C (250°F)
- Spedito piatto e facile da montare
Specifica
Universal Multi Rack | |
Bianco | |
Polipropilene | |
Rettangolare | |
Yes, When Empty | |
Provette a fondo conico e sferico | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
104 mm |
Sì | |
Provette per centrifuga (4 x 50 ml, 7 x 15 ml, 25 x 1,5 ml) | |
36 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
24,6 x 10,4 x 6,4 cm | |
246 mm | |
64 mm |