Learn More
Bel Art™ Portaprovette coniche da 50 ml SP Scienceware™
Permette di avere entrambe le mani libere per la manipolazione delle provette per campioni da 50 ml
39.70€ - 39.92€
Specifica
Product Type Portaprovette, Grip Style
Matrice 1 x 1
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità Tubes (5 mL)
Materiale Polistirene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11332164
Vedere i documenti
Bel Art™
F18795-0001
Blue
39.92€
pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
10296354
Vedere i documenti
Bel Art™
F18795-0000
Bianco
39.70€
pezzi 5
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Permette di avere entrambe le mani libere per la manipolazione delle provette per campioni da 50 ml
  • La pratica base in polistirene che mantiene in posizione la provetta da centrifuga a fondo conico da 50 ml consente di avere le mani libere per svolgere attività quali il pipettaggio e la regolazione della strumentazione
  • Consente un miglior controllo delle procedure di misurazione, analisi e modifica
  • Il modello Grip Style mantiene in modo sicuro la provetta nella base e si sposta con essa quando viene sollevata dal banco; rimuovere le provette tenendo ferma la base ed estraendole
  • Il modello senza Grip-Style consente di sollevare liberamente la provetta dalla base
Specifica
Specifica
Portaprovette, Grip Style
Not Autoclavable
Polistirene
Conical
Yes, When Empty
Provetta conica
1 x 1
Tubes (5 mL)
1
None