Learn More
Bel Art™ Portaprovette coniche da 50 ml SP Scienceware™
Permette di avere entrambe le mani libere per la manipolazione delle provette per campioni da 50 ml
Marca: Bel Art™ F18795-0001
33.68 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Permette di avere entrambe le mani libere per la manipolazione delle provette per campioni da 50 ml
- La pratica base in polistirene che mantiene in posizione la provetta da centrifuga a fondo conico da 50 ml consente di avere le mani libere per svolgere attività quali il pipettaggio e la regolazione della strumentazione
- Consente un miglior controllo delle procedure di misurazione, analisi e modifica
- Il modello Grip Style mantiene in modo sicuro la provetta nella base e si sposta con essa quando viene sollevata dal banco; rimuovere le provette tenendo ferma la base ed estraendole
- Il modello senza Grip-Style consente di sollevare liberamente la provetta dalla base
Specifica
Portaprovette, Grip Style | |
Not Autoclavable | |
Tubes (5 mL) | |
1 | |
None | |
Non-sterile |
1 x 1 | |
Blue | |
Polistirene | |
Conical | |
Yes, When Empty | |
Provetta conica |