Learn More
Base Oil 75, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
49.85€ - 147.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Base Oil 75 Blank
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
Certificato di analisi With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Visualizza altre specifiche
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15668235
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
BASE75
500 mL
49.85€
500mL
11450259
Vedere i documenti
SPEX Certiprep
BASE75-G
1 gal. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Base Oil 75 Blank
  • Certified Base Oil
  • Organometallic Oil Standard
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Specifica
Base Oil 75 Blank
With Certificate of Analysis
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Base Oil 75
Triple-leached LDPE bottle
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Certified Reference Material
Petrochemical Testing
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Causes skin irritation, serious eye irritation
missing translation for 'dotInformation' : Nonhazardous
Recommended Storage : Ambient
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Product intended for laboratory use only