Learn More
Barium hydroxide monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22326-55-2 | BaH4O3 | 189.356 g/mol
37.29€ - 82.11€
Identificatori chimici
CAS | 22326-55-2 |
---|---|
Formula molecolare | BaH4O3 |
Molecular Weight (g/mol) | 189.356 |
Numero MDL | MFCD00149151 |
InChI Key | GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t |
PubChem CID | 16211219 |
IUPAC Name | barium(2+);dihydroxide;hydrate |
SMILES | O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15412537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045888.22 |
100 g |
37.29€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15422537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045888.36 |
500 g |
82.11€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
22326-55-2 | |
189.356 | |
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L | |
16211219 | |
O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
BaH4O3 | |
MFCD00149151 | |
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t | |
barium(2+);dihydroxide;hydrate |
Specifica
Barium hydroxide monohydrate | |
White | |
BaH4O3 | |
MFCD00149151 | |
barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t | |
GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+);dihydroxide;hydrate | |
16211219 | |
95% | |
Air sensitive; Hygroscopic |
22326-55-2 | |
Crystalline | |
Ba(OH)2·H2O | |
UN3262 | |
Soluble in water. | |
O.[OH-].[OH-].[Ba+2] | |
189.356 | |
189.38 (171.36 Anhydrous) | |
Odorless | |
3.743 g/mL |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H301-H314-H318-H332
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-234-5
missing translation for 'rtecsNumber' : CQ9200000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Barium hydroxide monohydrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P330-Sciacquare la bocca.
- P331-NON provocare il vomito.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Barium hydroxide, monohydrate