Learn More
Barium hydroxide monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15422537
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
CAS: 22326-55-2 | BaH4O3 | 189.356 g/mol
Barium hydroxide monohydrate is used in water purification. It is used to prepare lubricating and oil additives as well as a precursor to other barium compounds. It is also used to dehydrate and remove sulfate from various products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22326-55-2
Formula molecolare BaH4O3
Molecular Weight (g/mol) 189.356
Numero MDL MFCD00149151
InChI Key GKQTUHKAQKWLIN-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo barium hydroxide monohydrate, barium hydroxide ba oh 2 , monohydrate, bariumdiol hydrate, barium hydroxide hydrate trace metals basis, barium hydroxide monohydrate, purum p.a t
PubChem CID 16211219
IUPAC Name barium(2+);dihydroxide;hydrate
SMILES O.[OH-].[OH-].[Ba+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Barium hydroxide monohydrate
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Formula lineare Ba(OH)2·H2O
Numero UN UN3262
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 189.38 (171.36 Anhydrous)
Percent Purity 95%
Odore Odorless
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Densità 3.743 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Barium hydroxide monohydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Barium hydroxide, monohydrate