Learn More
Bollé Safety Bandido Safety Glasses
Genuine protection and high value in an inexpensive model.
6.20€ - 12.25€
Specifica
Include Cordino per collo
Peso (sistema metrico) 28 g
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lens Tint LensType Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lens Tint LensType Prezzo Quantità e disponibilità  
12649120
Vedere i documenti
Bollé Safety
BANPSF
Smoke Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12659120
Vedere i documenti
Bollé Safety
BANPSJ
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12669120
Vedere i documenti
Bollé Safety
BANWPCC5
Shade 5
11.65€
Pezzo
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
11895834
Vedere i documenti
Bollé Safety
BANCI
Lente trasparente Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • An inexpensive model for genuine protection.
  • Made entirely of highly-resistant polycarbonate, BANDIDO is the perfect value option.
  • Wrap-around fit.
  • EN 166: Guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
  • F, Mechanical risk - Low energy impact: Low energy impact, resists a 6 mm, 0.86 g ball at 45 m/s.
  • T, Mechanical risk- High speed particles at extreme temperatures: The letter T, immediately after the mechanical strength symbol, authorizes use for high-speed particles at extreme temperatures.
  • Optical class: Class 1, continuous work, worn permanently.
  • CE, European standard: Frame marked to indicate meeting CE standard.
Specifica
Specifica
Cordino per collo
28 g