Learn More
Bollé Safety Bandido Safety Glasses
Click to view available options
Lens Tint:
Lente trasparente
Shade 5
Smoke
Yellow
Descrizione
- Trasparenti
- Sovraocchiali di sicurezza leggeri e avvolgenti
- In policarbonato trasparente con rivestimento antigraffio e antiappannamento
- Ampio campo visivo
Specifica
Specifica
Lens Coating | Antiappannamento, Resistente ai graffi |
Descrizione | Model BANCI |
Certifications/Compliance (Europe) | EN166, EN170, Mechanical risk F/T, Optical class 1, CE |
Lens Tint | Lente trasparente |
Product Type | Occhiali di sicurezza |
Da utilizzare con (applicazione) | Protection, Continuous Wear |
Include | Cordino per collo |
N. per confezione | 1 ciasc. |
Peso (sistema metrico) | 28 g |
Materiale | Polycarbonate |