Learn More
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
18.20€ - 79.85€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | PP (polipropilene) |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments |
Temperatura (sistema metrico) operativa max | °° |
Tipo | Becher |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303474
|
Azlon
BPM0025P |
25 ml | N/A | ||||||
11313474
|
Azlon
BPM0050P |
50 ml |
28.18€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12505776
|
Azlon
BPM0100P |
100 ml |
35.78€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11333474
|
Azlon
BPM0250P |
250 ml |
48.98€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12515776
|
Azlon
BPM0400P |
400 ml |
62.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11343474
|
Azlon
BPM0500P |
500 ml |
79.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12525776
|
Azlon
BPM0600P |
600 ml |
33.75€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11353474
|
Azlon
BPM1000P |
1000 ml |
53.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11363474
|
Azlon
BPM2000P |
2000 ml |
22.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
- °
- Design salvaspazio impilabile
- Made from high clarity polypropylene
- Durable and economical with clear, molded permanent graduations
- Complies to ISO 7056
Specifica
Trasparente | |
Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments | |
Becher | |
Sì |
PP (polipropilene) | |
°° | |
Sì | |
ISO 7056 |