Learn More
Becher conici Azlon™ con scala graduata incisa
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
Marca: Azlon BPM2000P
17.31 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Manufactured from polypropylene for strength and good chemical resistance. ™
- °
- Design salvaspazio impilabile
- Made from high clarity polypropylene
- Durable and economical with clear, molded permanent graduations
- Complies to ISO 7056
Specifica
Trasparente | |
2000 ml | |
Ideal for Use in Microbiology Laboratories, Tissue Culture or Environments | |
200 mL | |
°° | |
Sì | |
ISO 7056 |
163 mm | |
PTFE (polipropilene) | |
188 mm | |
Conf. da 1 | |
Becher | |
Sì |