Learn More
Misurino in polipropilene Azlon™
Per raccogliere in modo sicuro reagenti chimici o prodotti alimentari. Il misurino in polipropilene Azlon™ viene fornito con parte superiore e inferiore piatta.
3.70€ - 78.45€
Specifica
Product Type | Measuring Scoop |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Include | Handle |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11349633
|
Azlon
SWL140 |
385 mm | 1000 mL |
27.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12511516
|
Azlon
SWL008 |
102 mm | 10 mL |
6.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11333724
|
Azlon
SWL024 |
198 mm | 100 ml |
28.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12521516
|
Azlon
SWL030 |
259 mm | 250 ml |
49.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11313724
|
Azlon
SWL012 |
137 mm | 25 ml |
13.55€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12591506
|
Azlon
SWL002 |
60 mm | 2 mL | N/A | |||||
11359623
|
Azlon
SWL036 |
315 mm | 500 ml |
78.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11323724
|
Azlon
SWL018 |
160 mm | 50 mL |
15.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12501516
|
Azlon
SWL006 |
82 mm | 5 mL | N/A | |||||
Descrizione
Scoop chemical reagents or food items safely. The Azlon™ polypropylene measuring scoop comes with flat top and bottom.
- Realizzato in polipropilene sicuro per alimenti
- La parte superiore è piatta per livellare le polveri
- La base è piatta per permetterne la disposizione in orizzontale
- La capacità è stampata in maniera chiara su ogni formato
Specifica
Measuring Scoop | |
Polypropylene | |
Handle |