Learn More
Misurino in polipropilene Azlon™
Per raccogliere in modo sicuro reagenti chimici o prodotti alimentari. Il misurino in polipropilene Azlon™ viene fornito con parte superiore e inferiore piatta.
Marca:  Azlon SWL024
Codice prodotto. 11333724
  • 28.50€ / pezzi 5
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Scoop chemical reagents or food items safely. The Azlon™ polypropylene measuring scoop comes with flat top and bottom.
  • Made from food safe polypropylene
  • Top is flat for levelling off powders
  • Base is flat enabling scoops to stand horizontally
  • The capacity is clearly molded on each size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Misurino
Maniglia
198 mm
Polipropilene
100 ml