Learn More
Azlon™ Tappi in polietilene Azlon™
Tappi per fiasche volumetriche in vetro o in plastica e cilindri di misurazione con manicotti di lunghezza 'B' più lunghi. I tappi in polietilene Azlon™ hanno una testa grande per una buona presa e una protezione extra in caso di caduta della vetreria.
14.25€ - 26.25€
Specifica
Colore | White, Red |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Product Type | Tappo |
Forma | Cono scanalato |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Matracci volumetrici e cilindri graduati in vetro e in plastica |
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Giunto rastremato standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12977326
|
Azlon™
TRF591 |
10/19 |
14.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12987326
|
Azlon™
TRF592 |
12/21 |
15.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11317804
|
Azlon™
TRF593 |
14/23 |
19.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11327804
|
Azlon™
TRF595 |
19/26 |
16.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12997326
|
Azlon™
TRF597 |
29/32 |
24.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12907336
|
Azlon™
TRF598 |
34/35 |
26.25€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11337804
|
Azlon™
TRF596 |
24/29 |
19.45€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Use these stoppers with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders which have longer 'B' length sockets. AzlonTM Polyethylene Stoppers feature a large head for a good grip and extra protection if glassware is knocked over.
- Realizzati in polietilene
- Disponibili nei colori bianco e rosso
- Adatti per l'uso con attrezzature volumetriche in vetro e Azlon
- La testa allargata consente una buona presa e protegge la vetreria
- Il cono scanalato assicura la tenuta ermetica
Specifica
White, Red | |
Tappo | |
Matracci volumetrici e cilindri graduati in vetro e in plastica |
Polyethylene | |
Cono scanalato |