Learn More
Azlon™ Tappi in polietilene Azlon™
Tappi per fiasche volumetriche in vetro o in plastica e cilindri di misurazione con manicotti di lunghezza 'B' più lunghi. I tappi in polietilene Azlon™ hanno una testa grande per una buona presa e una protezione extra in caso di caduta della vetreria.
Marca:  Azlon™ TRF597
Codice prodotto. 12997326
  • 24.15€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use these stoppers with glass or plastic volumetric flasks and measuring cylinders which have longer 'B' length sockets. AzlonTM Polyethylene Stoppers feature a large head for a good grip and extra protection if glassware is knocked over.
  • Manufactured from polyethylene
  • Available in white and red
  • Suitable for use with both Azlon and glass volumetric ware
  • Enlarged head provides a good grip and protects glassware
  • Ribbed cone ensures a secure leak free seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Matracci volumetrici e cilindri graduati in vetro e in plastica
White, Red
Tappo
29/32
Polyethylene
Cono scanalato