Learn More
Azlon™ Polyamide Epoxy Coated Steel Draining Rack
Azlon™ Polyamide Epoxy Coated Steel Draining Rack is available in high quality free standing or wall mounted draining rack.
104.00€ - 183.00€
Specifica
Materiale | Acciaio con rivestimento epossidico in poliammide |
---|---|
Posizioni | 32 |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10116504
|
Azlon
RWK070 |
Wall Mounted |
104.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
12044588
|
Azlon
RWK070FS |
Rack with Integral Free Standing Support |
183.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
Azlon™ Polyamide Epoxy Coated Steel Draining Rack is available in high quality free standing or wall mounted draining rack.
- Manufactured from polyamide epoxy coated stee
- Offers better heat and chemical resistance than other coatings
- Consists of eight pegs 110mm long and twenty four pegs 80mm in length. Peg diameter is 4.5mm
- Overall dimensions of the rack are 410mm x 300mm
Specifica
Acciaio con rivestimento epossidico in poliammide | |
32 |