Learn More
Azlon™ Polyamide Epoxy Coated Steel Draining Rack
Azlon™ Polyamide Epoxy Coated Steel Draining Rack is available in high quality free standing or wall mounted draining rack.
Marca:  Azlon RWK070
95.82 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10116504
  • 104.00€ / Pezzo
Cancer Research Campaign
Usa il codice promozionale 24147 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Azlon™ Polyamide Epoxy Coated Steel Draining Rack is available in high quality free standing or wall mounted draining rack.
  • Manufactured from polyamide epoxy coated stee
  • Offers better heat and chemical resistance than other coatings
  • Consists of eight pegs 110mm long and twenty four pegs 80mm in length. Peg diameter is 4.5mm
  • Overall dimensions of the rack are 410mm x 300mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Wall Mounted
Acciaio con rivestimento epossidico in poliammide
32